Gadolinium-Standardlösung, 1.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86679.180EA 44.2 EUR
86679.180 86679.260
Gadolinium-Standardlösung, 1.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Gadolinium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%