Germanium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86680.180EA
44.2
EUR
86680.180
86680.260
Germanium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Germanium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%