Indium-Standardlösung, 1.000 mg/l In in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86684.180EA
77.4
EUR
86684.180
86684.260
Indium-Standardlösung, 1.000 mg/l In in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Indium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%