Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86686.260EA 42.8 EUR
86686.260 86686.180
Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%