Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86692.260EA
45.2
EUR
86692.260
86692.180
Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%