Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86693.260EA
42.6
EUR
86693.260
86693.180
Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%