Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86699.260EA 42.1 EUR
86699.260 86699.180
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%