Rubidium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rb in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86702.180EA
36.6
EUR
86702.180
86702.260
Rubidium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rb in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Rubidium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%