Rhenium-Standardlösung, 1.000 mg/l Re in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86703.180EA 139 EUR
86703.180 86703.260
Rhenium-Standardlösung, 1.000 mg/l Re in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Rhenium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%