Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86710.180EA 34.3 EUR
86710.180 86710.260
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%