Tellur-Standardlösung, 1.000 mg/l Te in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86715.180EA 53.5 EUR
86715.180 86715.260
Tellur-Standardlösung, 1.000 mg/l Te in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Tellur-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%