Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate ≥99,0% (durch NMR) für die Elektronikindustrie, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetrabutylammonium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

86838-5G
86838-5GEA 161 EUR
86838-5G
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate ≥99,0% (durch NMR) für die Elektronikindustrie, Supelco®
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate
Formel: (CH₃CH₂CH₂CH₂)4N[N(SO₂CF₃)₂
Molecular Weight: 522,61 g/mol
MDL: MFCD01863113
CAS-Nummer: 210230-40-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cabee386ac0990419966eac5fe5ef5de00b8ec85&vid=6589bb5f7197a3ca0d60773d88cf1ed86944bb42&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR