Tetrabutylammonium methanesulphonate ≥97,0% (durch titrimetrische Analyse), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86877-10G
86877-10GEA 95 EUR
86877-10G
Tetrabutylammonium methanesulphonate ≥97,0% (durch titrimetrische Analyse), Supelco®
Tetrabutylammonium methanesulphonate
Formel: [CH₃CH₂CH₂CH₂]₄N(CH₃SO₃)
Molecular Weight: 337,56 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043226
CAS-Nummer: 65411-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92c6fa2b69cbb69b09f22ed09be768bcdcfa3d38&vid=d915ca6ef6db9a8b02930442d0e64b7ad03535e4&prid=web&clid=SAPDAM