Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86896-25G
86896-25GEA 343 EUR
86896-25G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, Supelco®
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Molecular Weight: 329,27 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baaa7ae03a380912632ea5df8e9df71e7fb29f9d&vid=76bd23963b9e29cb9ba7ed1fc76c2844eed3d8f6&prid=web&clid=SAPDAM