Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetra-n-butylammonium phosphate monobasic, Tetrabutylammonium phosphate monobasic, Tetra-n-butylammonium dihydrogen phosphate, IPC-TBA-P, Tetra-n-butylammonium phosphate
86899-6X1AMP-F
86899-6X1AMP-FEA 542 EUR
86899-6X1AMP-F
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
Formel: C₁₆H₃₈NO₄P
MDL: MFCD00064526
CAS-Nummer: 5574-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a089b25147c132023566d34125908af66981b3c3&vid=c2c5ca6a9dddbb17380fef4452042077f906bdce&prid=web&clid=SAPDAM