N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Diethyl-p-phenylendiammoniumsulfat, N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat
87026.460EA
0
EUR
87026.460
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Molecular Weight: 262,33 g/mol Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012993 CAS-Nummer: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 99 % |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 10 ppm |
Glührückstand (SO4) | Max. 0,05 % |
Wasser | Max. 0,5 % |
Fe (Eisen) | Max. 10 ppm |