Benzoylchlorid ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
87035.290EA
67.6
EUR
87035.290
87035.460
Benzoylchlorid ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Benzoylchlorid
Formel:
C₇H₅ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000653 CAS-Nummer: 98-88-4 UN: 1736 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Assay | |
Colour (APHA) | ≤50 |
Identity | Passes test |