Multielement-Standards, kationisch, für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
87041.180EA 202 EUR
87041.180 87042.180
Multielement-Standards, kationisch, für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
  • Rückführbar auf NIST
  • Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO 17025 akkreditiert sind
  • Lieferung inklusive Analysenzertifikat
Multielement-Standardlösung VII für die Ionenchromatographie, Kationen, ARISTAR® (100 mg/l: Li, Na, K, NH4, Mn, Ca, Mg, Sr, Ba in 0,1% HNO₃)