Natriumcyanid ≥95,0% (durch argentometrische Titration), GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

87056.290EA 60.4 EUR
87056.290 87056.360 87056.460
Natriumcyanid ≥95,0% (durch argentometrische Titration), GPR RECTAPUR®
Natriumcyanid
Formel: CNNa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003523
CAS-Nummer: 143-33-9
UN: 1689
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR