Cyclohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
8706.1000EA
0
EUR
8706.1000
8706.2500
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 210 nm | max. 1.00 |
at 220 nm | max. 0.50 |
at 230 nm | max. 0.20 |
at 240 nm | max. 0.08 |
at 250 nm | max. 0.03 |
at 260 nm | max. 0.02 |
at 300-400 nm | max. 0.01 |