Glycolsäure ≥99,5% (durch Acidimetrie), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
87061.180EA 84.8 EUR
87061.180
Glycolsäure ≥99,5% (durch Acidimetrie), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.5 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Identity (IR) Passes test