Propionsäure ≥99,7%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Methylessigsäure, Propansäure

87062.180EA 17.8 EUR
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Propionsäure ≥99,7%, GPR RECTAPUR®
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 140…142 °C
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR