2,6-Di-tert-butyl-p-kresol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87069.460EA 0 EUR
87069.460
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Conforms to structure
Freezing point 69.2 - 70.0 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %