(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

87074.290EA 68.4 EUR
87074.290 87074.460
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Siedepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03642

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR