N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Diisopropylethylamin
87077.230EA
80.7
EUR
87077.230
87077.290
87077.320
N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129.25 g/mol Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0.76 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008868 CAS-Nummer: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 2733 ADR: 3 (8) II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 0.755 --> 0.758 |
Water | Max. 0.2 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...