N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin

87077.230EA 80.7 EUR
87077.230 87077.290 87077.320
N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 (8) II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR