n-Tetradecan ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetradecane
87079.230EA
135
EUR
87079.230
n-Tetradecan ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
n-Tetradecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Molecular Weight: 198,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008986 CAS-Nummer: 629-59-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99,0% |
Identification (IR) | Passes test |
Density (25/4) | 0,761 - 0,765 |