4-(Dimethylamino)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amin
87080.230EA
257
EUR
87080.230
4-(Dimethylamino)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109…111 °C Flammpunkt: 124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006418 CAS-Nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 111 --> 114 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...