Polyethylenglycol 200, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Polyglycol 200, Polyethylenoxid 200, PEG 200, Polyoxyethylen 200

87081.320EA 91.9 EUR
87081.320
Polyethylenglycol 200, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 200 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55…–40 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779596
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR