Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87083.230EA
44.5
EUR
87083.230
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel:
C₄H₁₀BF₃O |
MDL:
MFCD00013194 CAS-Nummer: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 (3),I |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as BF₃) | 45 - 50 % |
Density (20/4) | 1,124 - 1,127 |
Refractive index (20 °C; 589 nm) | 1,343 - 1,344 |