Tetraethylammoniumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Tetrylammoniumbromid
87084.290EA 113 EUR
87084.290
Tetraethylammoniumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethylammoniumbromid
Formel: C₈H₂₀BrN
Molecular Weight: 210,16 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C
MDL: MFCD00011825
CAS-Nummer: 71-91-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%