1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol

87087.290EA 55.2 EUR
87087.290 87087.320 87087.460
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR