n-Tetracosan, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

87089-5G
87089-5GEA 177 EUR
87089-5G
n-Tetracosan, Supelco®
n-Tetracosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Siedepunkt: 391,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009352
CAS-Nummer: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c441a3667e48229653db4e7b12ed0c145c6c6f&vid=ed783c61133c9e610f1846c39db8e901e6e537f6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR