Isonicotinsäure, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: γ-Picolinsäure, 4-Picolinsäure, 4-Pyridincarbonsäure
87093.230EA 84.5 EUR
87093.230
Isonicotinsäure, GPR RECTAPUR®
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 315…319 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206