Pyridin-[D5] (>99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

87095.0007EA 158 EUR
87095.0007
Pyridin-[D5] (>99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
UN: 1282
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity & Structure conforms
Isotopic enrichment min. 99,5% D
Water content max. 0,05%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR