n-Nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87100.180EA 49.1 EUR
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-Nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719