Benzylchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
Chlormethylbenzol, α-Chlortoluol, Chlorphenylmethan, (Chlormethyl)benzol
87103.320EA
98.3
EUR
87103.320
Benzylchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Benzylchlorid
Formel:
(C₆H₅)CH₂Cl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000889 CAS-Nummer: 100-44-7 UN: 1738 ADR: 6.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) | ≥ 99% |
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid | Passes test |
Density (20 °C) | 1,097 - 1,101 |
Acidity | ≤ 0,002 meq/g |
Non-volatile matter | ≤ 0,05 % |