Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87106.260EA 41.8 EUR
87106.260 87106.320 87106.460
Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisol
Formel: C₇H₈O
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008354
CAS-Nummer: 100-66-3
UN: 2222
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994