(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 150-400 ppm
87132.290EA 209 EUR
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II