Chloroform-[D1], (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87153.0100EA 132 EUR
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Chloroform-[D1], (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III