Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

87154.0006EA 45.4 EUR
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR