Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
87154.0006EA
35
EUR
87154.0006
87154.0007
87154.0025
87154.0010
87154.0100
87154.0011
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 20,2 °C Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002090 CAS-Nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,9 % |
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Wasser | Max. 0,02 % |