Acetonitril-[D3] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethannitril-D3, Methylcyanid-D3, Methylcyanid deuteriert

87155.0011EA 77.6 EUR
87155.0011
Acetonitril-[D3] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Molecular Weight: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 80,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Wasser (HDO+D2O) Max. 0,05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR