Methanol-[D4] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4

87157.0010EA 76.2 EUR
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Methanol-[D4] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Wasser (HDO+D2O) Max. 0,03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR