1-Tetradecanol, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Tetradecylalkohol, Myristylalkohol, 1-Hydroxytetradecan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

87158-5G
87158-5GEA 187 EUR
87158-5G
1-Tetradecanol, Supelco®
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Molecular Weight: 214,39 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004757
CAS-Nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0a59ff36a8f70b26025ff709f54f5f945cafb6e&vid=6573db60071428d611ce646f7301802f33787869&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR