Copper sulphate-Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Copper(II) sulphate, Cupric sulphate
87204.360EA
189
EUR
87204.360
Copper sulphate-Lösung
Copper(II) sulphate solutions
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molecular Weight: 249,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Density | 1.165 - 1.195 |