Tetraethylammonium benzoate ≥99,0% zur elektrochemischen Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87259-5G
87259-5GEA
140
EUR
87259-5G
Tetraethylammonium benzoate ≥99,0% zur elektrochemischen Analyse, Supelco®
Tetraethylammonium benzoate
Formel:
(CH₃CH₂)₄N(C₆H₅COO) |
MDL:
MFCD00041976 CAS-Nummer: 16909-22-1 |