Tetrahexylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87297-10G-F
87297-10G-FEA 318 EUR
87297-10G-F
Tetrahexylammoniumbromid, Supelco®
Tetrahexylammoniumbromid
Formel: C₂₄H₅₂BrN
Molecular Weight: 434,59 g/mol
Schmelzpunkt: 104 °C
Dichte: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011858
CAS-Nummer: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f18bcc364c7b1ba9009bc5d8d2cea74d30c128ce&vid=7b2d56f78b3ba48b67f40beaa69b861027120bb9&prid=web&clid=SAPDAM