Nickel(II)oxid, schwarz (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
87302.30
87302.A1
87302.30EA
105
EUR
87302.30
87302.A1
Nickel(II)oxid, schwarz (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Nickel(II)oxid
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formel:
NiO Schmelzpunkt: 1984 °C Dichte: 6,67 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011145 CAS-Nummer: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |