Natriumchlorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
87605.18 87605.30 87605.A1
87605.18EA 72.6 EUR
87605.18 87605.30 87605.A1
Natriumchlorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Natriumchlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Crystalline Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C
Schmelzpunkt: 801
Dichte: 2.165
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Metal Impurities 0.01% max